Documentos Principais
748919
Sigma-Aldrich
5-Chloro-8-quinolinol-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
5-Chloro-8-hydroxyquinoline-2,3,4-13C3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C6H6ClNO
Peso molecular:
182.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
pf
122-124 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Cl)c2[13cH][13cH][13cH]nc12
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H/i1+1,2+1,5+1
chave InChI
CTQMJYWDVABFRZ-NLQHJZJRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)