748854
Iodotrimethylsilane solution
1 M in dichloromethane
Sinônimo(s):
Iodotrimethylsilane solution, TMS iodine, TMS-I, TMSI, Trimethyliodosilane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H9ISi
Peso molecular:
200.09
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
1 M in dichloromethane
índice de refração
n20/D 1.433
densidade
1.334 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Iodotrimethylsilane [(CH3)3SiI] is an important and versatile organosilicon reagent with wide applications in organic synthesis. It is used as a neutral nucleophilic reagent, trimethylsilylating agent, Lewis acid catalyst, reducing agent and dehydrating agent in many organic reactions.
Aplicação
Iodotrimethylsilane can be used as:
- A reagent in the hydroiodation of ynamides to yield the important building blocks (E)-α-iodoenamides.
- A reagent in the synthesis of (1-iodovinyl) arenes by hydroiodation of trimethylsilyl ethynylarenes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-23.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-31 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
One-step synthesis of (1-iodovinyl) arenes from trimethylsilyl ethynylarene through iodotrimethylsilane-mediated hydroiodation
Sato AH, et al.
Tetrahedron Letters, 53(28), 3585-3589 (2012)