Documentos Principais
748579
Sigma-Aldrich
Methyl 2-quinolinecarboxylate
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
187.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
solid
pf
80-85 °C
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C11H9NO2/c1-14-11(13)10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-7H,1H3
chave InChI
CILJSZLWPHTUIP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)