745464
Sulfolane-d8
98 atom % D, 97% (CP)
Sinônimo(s):
Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide-d8
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4D8O2S
Peso molecular:
128.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])S(C1([2H])[2H])(=O)=O
InChI
1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
chave InChI
HXJUTPCZVOIRIF-SVYQBANQSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
350.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
177 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Melanie A Rehder Silinski et al.
Journal of analytical toxicology, 43(6), 477-481 (2019-05-03)
Sulfolane is an industrial solvent commonly used for extraction of aromatic hydrocarbons in the oil refining process, as well in the purification of natural gas. Its wide use and high solubility in water has led to contamination of groundwater. The