Documentos Principais
745448
Sigma-Aldrich
Dimethyl terephthalate-,α-α′-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Dimethyl terephthalate 13C2 labeled
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C8H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
196.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
O=[13C](OC)C1=CC=C([13C](OC)=O)C=C1
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i9+1,10+1
chave InChI
WOZVHXUHUFLZGK-OJJJIBSVSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
285.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
141 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)