Documentos Principais
741612
Sigma-Aldrich
Diisopropylamine-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
DIPA-13C6
About This Item
Fórmula linear:
(13CH3)213CHNH13CH(13CH3)2
Peso molecular:
107.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
p.e.
84 °C (lit.)
pf
-61 °C (lit.)
densidade
0.764 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])N[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
UAOMVDZJSHZZME-IDEBNGHGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)