741507
1,6-Dihydro-1-methyl-6-oxo-3-pyridinecarboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
Nudifloric acid
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
240-245 °C
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C=C(C=CC1=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-8-4-5(7(10)11)2-3-6(8)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
RGZCKPXTNJAWMR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)