Documentos Principais
740624
Sigma-Aldrich
1-(2,3-Epoxypropyl)-2-nitroimidazole
97%
Sinônimo(s):
1-(Oxiranylmethyl)-2-nitro-1H-imidazole, 1-Oxiranylmethyl-2-nitroimidazole, 2-Nitro-1-(oxiranylmethyl)-1H-imidazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
169.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
50-55 °C
grupo funcional
ether
nitro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1nccn1CC2CO2
InChI
1S/C6H7N3O3/c10-9(11)6-7-1-2-8(6)3-5-4-12-5/h1-2,5H,3-4H2
chave InChI
SYFMSLVOHQZYEB-UHFFFAOYSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)