Documentos Principais
739545
Sigma-Aldrich
Pregnenolone-20,21-13C2-16,16-d2
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
3β-Hydroxy-5-pregnen-20-one-20,21-13C2-16,16-d2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C19D2H30O2
Peso molecular:
320.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
 13C
 D
≥98 atom %
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@H]1[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1/i1+1,6D2,13+1
chave InChI
ORNBQBCIOKFOEO-KXHQNKTISA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Antonio G Gomes de Mello Martins et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 174, 183-191 (2017-09-12)
CYP17A1-independent intratumoral steroid hormone synthesis is regarded as one possible explanation for resistance to treatment with the CYP17-inhibitor Abiraterone (Abi). The aim of our study was therefore to investigate the steroid metabolism of prostate cancer cells under serum starvation and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
739545-1MG4061826532188
739545-5MG4061826532201