736007
Vanadium(V) oxytriisopropoxide
packaged for use in deposition systems
Sinônimo(s):
Triisopropoxyvanadium(V) oxide, VTIP, Vanadium(V) trisisopropoxide oxide
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
composição
V, 20.3-21.4% titration (, by potassium permanganate)
adequação da reação
core: vanadium
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
p.e.
80-82 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O[V](=O)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.O.V/c3*1-3(2)4;;/h3*3H,1-2H3;;/q3*-1;;+3
chave InChI
DSGGJXAUQHKOGQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
igma-Aldrich.com presents an article regarding the savannah ALD system - an excellent tool for atomic layer deposition.