Documentos Principais
735124
Sigma-Aldrich
Linoleic acid-d32
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)4CD=CDCD2CD=CD(CD2)7CO2D
Número CAS:
Peso molecular:
312.64
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+32
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])/C([2H])=C([2H])\C([2H])([2H])/C([2H])=C([2H])\C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])O[2H]
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D,7D,8D2,9D,10D,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2/hD
chave InChI
OYHQOLUKZRVURQ-ZUBLZFHSSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3