Documentos Principais
923028
Hexanoic acid-13C6
≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
122.11
Código UNSPSC:
12352106
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
alteração de massa
M+6
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)