734403
D-Glucose-6-13C,6,6-d2
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, Dextrose-6-13C,6,6-d2
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
pf
150-152 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])(O)[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1D2
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-AUJTXTGDSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)