Documentos Principais
733814
Sigma-Aldrich
Chloroform solution
NMR reference standard, 10% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
grau
NMR reference standard
Formulário
solution
concentração
10% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
3 mm × 8 in.
adequação
suitable for NMR (reference standard)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Características e benefícios
1H line shape
Quantidade
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Matteo Serino et al.
PloS one, 6(6), e21184-e21184 (2011-06-24)
Daily variations in lipid concentrations in both gut lumen and blood are detected by specific sensors located in the gastrointestinal tract and in specialized central areas. Deregulation of the lipid sensors could be partly involved in the dysfunction of glucose