Documentos Principais
717916
Sigma-Aldrich
Chloroform solution
NMR reference standard, 5% in acetone-d6 (99.9 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 0.2 %
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.11
grau
NMR reference standard
Nível de qualidade
forma
solution
composição
chromium(III) acetylacetonate, 0.2%
concentração
5% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Características e benefícios
1H line shape
Quantidade
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
32.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Matteo Serino et al.
PloS one, 6(6), e21184-e21184 (2011-06-24)
Daily variations in lipid concentrations in both gut lumen and blood are detected by specific sensors located in the gastrointestinal tract and in specialized central areas. Deregulation of the lipid sensors could be partly involved in the dysfunction of glucose