Documentos Principais
733113
Sigma-Aldrich
N-Methyldiethanol-1,1,1′,1′-d4 amine
98 atom % D, 97% (CP)
Sinônimo(s):
2,2′-Methyliminodiethanol-1,1,1′,1′-d4, MDEA-1,1,1′,1′-d4
About This Item
Fórmula linear:
CH3N(CH2CD2OH)2
Peso molecular:
123.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
p.e.
246-248 °C (lit.)
densidade
1.072 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(O)CN(C)CC([2H])([2H])O
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3/i4D2,5D2
chave InChI
CRVGTESFCCXCTH-CQOLUAMGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
260.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
127 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)