Key Documents
8.05851
Sigma-Aldrich
N-Methyl-2,2′-iminodiethanol
for synthesis
Sinônimo(s):
N-Methyl-2,2′-iminodiethanol, N-Methyldiethanolamine, N-Methyl-2,2-iminobis(ethanol)
About This Item
Fórmula linear:
CH3N(CH2CH2OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
119.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
203-312-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.026 hPa ( 40 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
temperatura de autoignição
265 °C
potência
4680 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
0.9-8.4 % (v/v)
pH
11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
243 °C/1013 hPa
pf
-21 °C
temperatura de transição
flash point 137 °C
densidade
1.04 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3
chave InChI
CRVGTESFCCXCTH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.039 - 1.041
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
260.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
127 °C - closed cup