731242
Yohimbine-(methyl-13C,d3 ester)
≥99 atom %, ≥98% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
13C
D
≥99 atom %
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
288-290 °C (dec) (lit.)
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])OC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CC[C@H]2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@H]3C[C@H]12
InChI
1S/C21H26N2O3/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3/t12-,15-,17-,18-,19+/m0/s1/i1+1D3
chave InChI
BLGXFZZNTVWLAY-BRIZNRDQSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)