Documentos Principais
730521
Sigma-Aldrich
6-Bromoisoquinoline monohydrate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6BrN · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
226.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
52-57 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
BrC1=CC2=C(C=NC=C2)C=C1.O
InChI
1S/C9H6BrN.H2O/c10-9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9;/h1-6H;1H2
chave InChI
CCJJCUAAVVDVNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)