About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6BrN
Número CAS:
Peso molecular:
208.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
43-48 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cccc2ncccc12
InChI
1S/C9H6BrN/c10-8-4-1-5-9-7(8)3-2-6-11-9/h1-6H
chave InChI
CHODTZCXWXCALP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?