Documentos Principais
730106
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3-fluorobenzene-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
Cl13C6H4F
Peso molecular:
136.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
liquid
p.e.
126-128 °C (lit.)
densidade
1.274 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
F[13c]1[13cH][13cH][13cH][13c](Cl)[13cH]1
InChI
1S/C6H4ClF/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
VZHJIJZEOCBKRA-IDEBNGHGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
20 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)