Documentos Principais
760048
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methoxybenzyl bromide
97%
Sinônimo(s):
1-(Bromomethyl)-2-chloro-4-methoxybenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8BrClO
Número CAS:
Peso molecular:
235.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
53-57 °C
grupo funcional
bromo
chloro
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CBr)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H8BrClO/c1-11-7-3-2-6(5-9)8(10)4-7/h2-4H,5H2,1H3
chave InChI
UIOYCWAQKOLSMA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
104.4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)