Key Documents
728780
Sigma-Aldrich
4-Chlorothieno[3,2-c]-pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4ClNS
Número CAS:
Peso molecular:
169.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
97-102 °C
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1nccc2sccc12
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-7-5-2-4-10-6(5)1-3-9-7/h1-4H
chave InChI
VFPFMOXMHVQFNR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)