Documentos Principais
728713
Sigma-Aldrich
Ethyl phenylacetate-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH213COOC2H5
Peso molecular:
165.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
liquid
p.e.
229 °C (lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCO[13C](=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3/i10+1
chave InChI
DULCUDSUACXJJC-DETAZLGJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
210.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
98.9 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)