Documentos Principais
727547
Sigma-Aldrich
N-Methyl-1-adamantylamine
≥97.0%
Sinônimo(s):
1-(Methylamino)adamantane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H19N
Número CAS:
Peso molecular:
165.28
Beilstein:
2348926
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Formulário
lumps
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CNC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H19N/c1-12-11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10,12H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,11-
chave InChI
NZOLSRPWNVZXTK-BIBSGERRSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)