Key Documents
725641
L-Arginine-1-13C dihydrate
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC5H14N4O2 · 2H2O
Peso molecular:
211.22
Código UNSPSC:
12352209
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥95% (CP)
forma
powder
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
NC(NCCC[C@H](N)[13C](O)=O)=N.O.O
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1