Documentos Principais
725242
Sigma-Aldrich
Bromoferrocene
Sinônimo(s):
1-Bromoferrocene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9BrFe
Número CAS:
Peso molecular:
264.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
adequação da reação
core: iron
reagent type: catalyst
pf
26-32 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.Br[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C5H4Br.C5H5.Fe/c6-5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4H;1-5H;
chave InChI
RFYQCXFGACWJED-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)