442658
Ethynylferrocene
97%
Sinônimo(s):
Ferrocenylacetylene, Ferrocenylethyne
About This Item
Fórmula linear:
(HC≡CC5H4)Fe(C5H5)
Número CAS:
Peso molecular:
210.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
core: iron
reagent type: catalyst
pf
50-54 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C#C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C7H5.C5H5.Fe/c1-2-7-5-3-4-6-7;1-2-4-5-3-1;/h1,3-6H;1-5H;
chave InChI
HFWSJSDVVFIFRS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Gaulthier Rydzek et al.
ACS nano, 8(5), 5240-5248 (2014-04-18)
Simple preparation methods of chemically versatile and highly functionalizable surfaces remain rare and present a challenging research objective. Here, we demonstrate a simultaneous electropolymerization and electro-click functionalization process (SEEC) for one-pot self-construction of aniline- and naphthalene-based functional polymer films where