Documentos Principais
725196
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromopyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3Br2N
Número CAS:
Peso molecular:
236.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
35-40 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3Br2N/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H
chave InChI
PCMMSLVJMKQWMQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)