Documentos Principais
724246
Sigma-Aldrich
Bisphenol A sulfate sodium salt
95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H16O5SNa
Número CAS:
Peso molecular:
331.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
Ensaio
95% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(OS([O-])(=O)=O)cc2
InChI
1S/C15H16O5S.Na/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(10-6-12)20-21(17,18)19;/h3-10,16H,1-2H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
chave InChI
IENSPWAUWOIJJS-UHFFFAOYSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Outras notas
Bulk stock may be available for this product. Please contact the Stable Isotope Customer Service Group at 937-859-1808 (1-800-448-9760 for US & Canada) or email us at isosales@sial.com
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Luigi Lopardo et al.
Environment international, 125, 1-8 (2019-01-29)
Molecular epidemiology in human biomonitoring allows for verification of public exposure to chemical substances. Unfortunately, due to logistical difficulties and high cost, it evaluates only small study groups and as a result does not provide comprehensive large scale community-wide exposure