Documentos Principais
724122
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-tert-butylthiazole
97%
Sinônimo(s):
2-Bromo-4-(1,1-dimethylethyl)thiazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10BrNS
Número CAS:
Peso molecular:
220.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.539
densidade
1.383 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1csc(Br)n1
InChI
1S/C7H10BrNS/c1-7(2,3)5-4-10-6(8)9-5/h4H,1-3H3
chave InChI
ILKZEOZQPGBUCV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
98.9 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)