724033
Ethylamine
99.0%
Sinônimo(s):
Aminoethane, Monoethylamine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.56 (15 °C, vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
874 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.0%
forma
gas
temperatura de autoignição
721 °F
Lim. expl.
14 %
3.5-14 %
pb
16.6 °C (lit.)
pf
-81 °C (lit.)
densidade
0.680 g/mL at 20 °C (lit.)
0.689 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
chave InChI
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Compatible with the following:
Informações legais
espiga da mangueira
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
regulador
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-34.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-37 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?