723630
9,9-Dioctylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
95%
Sinônimo(s):
2-(9,9-Dioctyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(9,9-dioctyl-9H-fluoren-7-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
50-56 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2ccccc2-c3ccc(cc13)B4OC(C)(C)C(C)(C)O4
InChI
1S/C35H53BO2/c1-7-9-11-13-15-19-25-35(26-20-16-14-12-10-8-2)31-22-18-17-21-29(31)30-24-23-28(27-32(30)35)36-37-33(3,4)34(5,6)38-36/h17-18,21-24,27H,7-16,19-20,25-26H2,1-6H3
chave InChI
VOASJDUTCQKQLE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)