Documentos Principais
499986
Sigma-Aldrich
4-Dibenzothienylboronic acid
≥95.0%
Sinônimo(s):
4-Dibenzothiopheneboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H9BO2S
Número CAS:
Peso molecular:
228.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.0%
pf
327-330 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cccc2c3ccccc3sc12
InChI
1S/C12H9BO2S/c14-13(15)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)16-12(9)10/h1-7,14-15H
chave InChI
GOXNHPQCCUVWRO-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Artigos
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction