716669
Cadmium telluride
99.9999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cadmium monotelluride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9999% trace metals basis
forma
crystals
pb
1130 °C
pf
1092 °C
densidade
6.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cd]=[Te]
InChI
1S/Cd.Te
chave InChI
RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
One of the more traditional photovoltaic devices, single crystalline silicon solar cells were invented more than 50 years ago, currently make up 94% of the market. Single crystalline silicon solar cells operate on the principle of p-n junctions formed by joining p-type and n-type semiconductors.