Documentos Principais
713929
Sigma-Aldrich
Dichloro[2-(4,5-dihydro-2-oxazolyl)quinoline]palladium(II)
≥97.0% (AT)
Sinônimo(s):
Pd(quinox)Cl2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10Cl2N2OPd
Número CAS:
Peso molecular:
375.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (AT)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
core: palladium
reagent type: ligand
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Pd]Cl.C1CN=C(O1)c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C12H10N2O.2ClH.Pd/c1-2-4-10-9(3-1)5-6-11(14-10)12-13-7-8-15-12;;;/h1-6H,7-8H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
chave InChI
DQWIOWASGZSKNG-UHFFFAOYSA-L
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)