Documentos Principais
712280
Sigma-Aldrich
(R)-Tetrahydro-3-furoic acid
≥97.0%
Sinônimo(s):
(R)-Tetrahydro-3-furancarboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Beilstein:
1281202
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (GC)
≥97.0%
97.0-103.0% (T)
forma
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥95.0%
grupo funcional
carboxylic acid
ether
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCOC1
InChI
1S/C5H8O3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)/t4-/m1/s1
chave InChI
BOTREHHXSQGWTR-SCSAIBSYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)