Documentos Principais
479292
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
116.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]23/D +4°, c = 1 in methanol
índice de refração
n20/D 1.46 (lit.)
pb
128-129 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ether
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H8O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)/t4-/m1/s1
chave InChI
UJJLJRQIPMGXEZ-SCSAIBSYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)