Documentos Principais
711977
Sigma-Aldrich
Boc-(R)-4-(2-propynyl)-L-proline
≥96%
Sinônimo(s):
Boc-(R)-4-propargyl-L-proline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
253.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥96%
≥96.0% (TLC)
Formulário
lumps
atividade óptica
[α]/D -34.0±2°, c = 1% in ethanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](CC#C)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C13H19NO4/c1-5-6-9-7-10(11(15)16)14(8-9)12(17)18-13(2,3)4/h1,9-10H,6-8H2,2-4H3,(H,15,16)/t9-,10+/m1/s1
chave InChI
DMBBSZBBZZUEMF-ZJUUUORDSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)