Key Documents
711179
Sigma-Aldrich
vBRIDP
97%
Sinônimo(s):
Bis(1,1-dimethylethyl)(1-methyl-2,2-diphenylethenyl)phosphine, Di-tert-butyl(1-methyl-2,2-diphenylethenyl)phosphine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H31P
Número CAS:
Peso molecular:
338.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
130-133 °C
grupo funcional
phosphine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C23H31P/c1-18(24(22(2,3)4)23(5,6)7)21(19-14-10-8-11-15-19)20-16-12-9-13-17-20/h8-17H,1-7H3
chave InChI
CYGZMOQFIMJEIT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Catalyst for:
  • Preparation of biphenyls
  • Amination of aryl bromides and chlorides
Informações legais
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. US6455720
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago