Documentos Principais
710636
SAFC
(11bR)-4,5-Dihydro-3H-dinaphtho[2,1-c:1′,2′-e]phosphepine borane
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H20BP
Peso molecular:
326.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D −272°, c = 0.5 in chloroform
pf
201-205 °C
cadeia de caracteres SMILES
B.C1PCc2ccc3ccccc3c2-c4c1ccc5ccccc45
InChI
1S/C22H17P.BH3/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-13-23-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)22(18)21(17)19;/h1-12,23H,13-14H2;1H3
chave InChI
CDJLGSCFLBPQSK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)