Documentos Principais
710385
Sigma-Aldrich
Bis(3,5-dimethyl-4-methoxyphenyl)chlorophosphine
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H22ClO2P
Número CAS:
Peso molecular:
336.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.597
densidade
1.141 g/cm3 at 25 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
COc1c(C)cc(cc1C)P(Cl)c2cc(C)c(OC)c(C)c2
InChI
1S/C18H22ClO2P/c1-11-7-15(8-12(2)17(11)20-5)22(19)16-9-13(3)18(21-6)14(4)10-16/h7-10H,1-6H3
chave InChI
JWCZKGYRAINWJA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Asymmetric organocatalytic electrophilic phosphination
  • Asymmetric hydroformulation using Taddol-based chiral phosphine-phosphite ligands
  • Synthesis of ferrocene-based chiral diphosphines
  • Alcoholysis of phosphane-boranes
  • Asymmetric hydrogenations of bifep-type biferrocenes
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)