Key Documents
710342
Sigma-Aldrich
TrixiePhos
97%
Sinônimo(s):
rac-2-(Di-tert-butylphosphino)-1,1′-binaphthyl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H31P
Número CAS:
Peso molecular:
398.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
pf
144-148 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)P(c1ccc2ccccc2c1-c3cccc4ccccc34)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H31P/c1-27(2,3)29(28(4,5)6)25-19-18-21-13-8-10-16-23(21)26(25)24-17-11-14-20-12-7-9-15-22(20)24/h7-19H,1-6H3
chave InChI
QGBQGMHXBSLYLZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
RockPhos Pd G3
Sigma-Aldrich
773905
RockPhos Pd G3
AdBrettPhos 95%
Sigma-Aldrich
768154
AdBrettPhos
RuPhos 95%
Sigma-Aldrich
901907
RuPhos
Me4tButylXphos 96%
Sigma-Aldrich
675938
Me4tButylXphos