709549
Dehydroepiandrosterone-2,2,3,4,4,6-d6
97 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
3ß-Hydroxy-5-androsten-17-one-d6, 5-Androsten-3ß-ol-17-one-d6, DHEA-d6, Dehydroisoandrosterone-d6, Prasterone-d6
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
97 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
149-151 °C
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1=C2C([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)C([2H])([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3C1
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1/i3D,7D2,11D2,13D
chave InChI
FMGSKLZLMKYGDP-BQXVJGQMSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?