708739
tBuXPhos Pd G1
Sinônimo(s):
t-BuXPhos palladium(II) phenethylamine chloride, tBuXPhos-Pd-G1, Chloro[2-(di-tert-butylphosphino)-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl][2-(2-aminoethyl)phenyl)]palladium(II), [2-(Di-tert-butylphosphino)-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl][2-(2-aminoethyl)phenyl)]palladium(II) chloride, t-BuXPhos Palladacycle, t-BuXPhos precatalyst
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
Características
generation 1
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
150-159 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
NCCc1ccccc1[Pd]Cl.CC(C)c2cc(C(C)C)c(c(c2)C(C)C)-c3ccccc3P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C29H45P.C8H10N.ClH.Pd/c1-19(2)22-17-24(20(3)4)27(25(18-22)21(5)6)23-15-13-14-16-26(23)30(28(7,8)9)29(10,11)12;9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;;/h13-21H,1-12H3;1-4H,6-7,9H2;1H;/q;;;+1/p-1
chave InChI
LQRWNWRVOIDQOD-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?