Key Documents
704776
Sigma-Aldrich
1-(Thiophen-2-ylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(2-thienylmethyl)-1H-pyrazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H19BN2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
290.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
pf
56-58 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnn(Cc3cccs3)c2
InChI
1S/C14H19BN2O2S/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-8-16-17(9-11)10-12-6-5-7-20-12/h5-9H,10H2,1-4H3
chave InChI
ANSBFDYOIUZSNT-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)