Documentos Principais
701629
Sigma-Aldrich
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H24F6RhSb
Número CAS:
Peso molecular:
555.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
adequação da reação
core: rhodium
reagent type: catalyst
pf
58-60 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Rh+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.6FH.Rh.Sb/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;6*1H;;/q;;;;;;;;+1;+5/p-6/b2*2-1-,8-7-;;;;;;;;
chave InChI
BROZUPPJWNODCU-SXGOCSEPSA-H
Aplicação
Catalyst for:
  • [3+2] Cycloaddition
  • Preparation of diastereomeric chiral phosphorus mon- and bidentate diamidophosphite ligands based on dianydromannitol and their use in asymmetric metallocomplex catalysis
  • C-C bond-forming hydrogenation
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)