Documentos Principais
701513
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-3-nitropyridine-2-acetonitrile
97%
Sinônimo(s):
(6-Methoxy-3-nitro-2-pyridyl)acetonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
193.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
117-122 °C
grupo funcional
nitrile
nitro
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(c(CC#N)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7N3O3/c1-14-8-3-2-7(11(12)13)6(10-8)4-5-9/h2-3H,4H2,1H3
chave InChI
KOOPAOCWSWOMQI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)