Documentos Principais
B5291
Sigma-Aldrich
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile
97%
Sinônimo(s):
2-Cyanomethylbenzimidazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7N3
Número CAS:
Peso molecular:
157.17
Beilstein:
128461
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
200-205 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#CCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H7N3/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-4H,5H2,(H,11,12)
chave InChI
BWOVACANEIVHST-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)