700428
N,N-dimetilformamida-d7
≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Sinônimo(s):
DMF-d7, Heptadeutero-N,N-dimetilformamida
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥99.5 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
solution
contém
0.03 % (v/v) TMS
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.05% water
water
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
p.e.
153 °C (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
chave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?